Learn More
Cytiva Membranfilter aus Cellulosenitrat
Unter streng kontrollierten Bedingungen gefertigt. Whatman™ Membranfilter aus Cellulosenitrat sind deutlich flexibler und tolerieren auch falsche Handhabung, Belastung und Autoklavieren ohne Abstriche bei der Integrität.
Marke:  Cytiva 10401312
218.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03780kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11395154
  • 237.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 30-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
In vergleichenden Berstdruckprüfungen als eine der leistungsstärksten Ausführungen dieses Typs bestätigt.
  • Die enge Porengrößenverteilung gewährleistet eine verbesserte Oberflächenerfassung und Analyse.
  • Hohe Probenintegrität dank geringen Mengen an extrahierbaren Substanzen.
  • Hohe Festigkeit und Flexibilität
  • Hohe Temperaturstabilität
  • Geringe Schrumpfung
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
0,2 μm
105 bis 140 μm
47 mm
Cellulosenitrat
100/Packung
1,85 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • NC20 Membrane, Cellulose nitrate, 0.2 µm, 47 mm, 100 pack
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.