Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettierer mit einstellbarem Volumen
Natürlich an die Konturen der Handfläche angepasst
608.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Einwegprodukt | Reusable |
Grip Type | Ergonomic |
Material | Polycarbonat ABS |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11991386
|
VistaLab™ Technologies
1057-0002 |
0,2 bis 2 μl | Rot |
608.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11901396
|
VistaLab™ Technologies
1057-0010 |
1 bis 10 μl | Orange |
608.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11925802
|
VistaLab™ Technologies
1057-0020 |
2 bis 20 μl | Gelb |
608.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11911396
|
VistaLab™ Technologies
1057-0100 |
10 bis 100 μl | Grün |
608.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11921396
|
VistaLab™ Technologies
1057-0200 |
20 bis 200 μl | Blau |
608.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11941396
|
VistaLab™ Technologies
1057-1000 |
100 bis 1000 μl | Violett |
608.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Der Haken lässt sich für Links- oder Rechtshänder leicht verstellen
- Passt bequem in die Handfläche
- Volumeneinstellung wird durch eine LCD-Anzeige am Pipettiergriff angezeigt
- Verbessert die Körperhaltung erheblich und reduziert den Kraftaufwand beim Pipettieren
- Fünf gängige Volumeneinstellungen können durch Drücken einer einzigen Taste programmiert und abgerufen werden
- Die Energiefreigabetaste speichert Energie bei der Aufnahme von Spitzen und verwendet Energie, um die Spitze mit einem sanften Knopfdruck abzudrücken
- Der passgenaue Kolben mit geringer Kraft ermöglicht dem Anwender die manuelle Steuerung des Ansaugens und Dispensierens mit minimalem Aufwand
- Die Düse mit austauschbarem Filter verhindert eine Kontamination des Pipettierers
- Steht vor, während und nach der Anwendung sicher auf dem Tisch—kein Kontaminationsrisiko
- Kalibrierung im Labor wird mit interner Software angepasst
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette mit manuell einstellbarem Volumen | |
CR2-Batterie, Regalhaken | |
2 Jahre beschränkte Garantie | |
7 in. | |
Austauschbare CR2-Batterie |
Reusable | |
Polycarbonat ABS | |
Ovation™ | |
Non-sterile | |
Der verstellbare Haken kann einfach für eine individuelle Passform für Links- oder Rechtshänder eingestellt werden | |
Je 1 | |
9 Zoll | |
3 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettierer mit einstellbarem Volumen