Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettierer mit einstellbarem Volumen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 10 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der Haken lässt sich für Links- oder Rechtshänder leicht verstellen
- Passt bequem in die Handfläche
- Volumeneinstellung wird durch eine LCD-Anzeige am Pipettiergriff angezeigt
- Verbessert die Körperhaltung erheblich und reduziert den Kraftaufwand beim Pipettieren
- Fünf gängige Volumeneinstellungen können durch Drücken einer einzigen Taste programmiert und abgerufen werden
- Die Energiefreigabetaste speichert Energie bei der Aufnahme von Spitzen und verwendet Energie, um die Spitze mit einem sanften Knopfdruck abzudrücken
- Der passgenaue Kolben mit geringer Kraft ermöglicht dem Anwender die manuelle Steuerung des Ansaugens und Dispensierens mit minimalem Aufwand
- Die Düse mit austauschbarem Filter verhindert eine Kontamination des Pipettierers
- Steht vor, während und nach der Anwendung sicher auf dem Tisch—kein Kontaminationsrisiko
- Kalibrierung im Labor wird mit interner Software angepasst
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,8 % bei 100 μl, ±0,8 % bei 50 μl, ±3,5 % (bei 10 μl) |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Grifftyp | Ergonomic |
| Material | Polycarbonat ABS |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Ovation |
| Programmierbar | No |
| Sterilität | Non-sterile |
| Mehr anzeigen |