Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettierer mit einstellbarem Volumen
Natürlich an die Konturen der Handfläche angepasst
Marke: VistaLab™ Technologies 1057-0200
Beschreibung
- Der Haken lässt sich für Links- oder Rechtshänder leicht verstellen
- Passt bequem in die Handfläche
- Volumeneinstellung wird durch eine LCD-Anzeige am Pipettiergriff angezeigt
- Verbessert die Körperhaltung erheblich und reduziert den Kraftaufwand beim Pipettieren
- Fünf gängige Volumeneinstellungen können durch Drücken einer einzigen Taste programmiert und abgerufen werden
- Die Energiefreigabetaste speichert Energie bei der Aufnahme von Spitzen und verwendet Energie, um die Spitze mit einem sanften Knopfdruck abzudrücken
- Der passgenaue Kolben mit geringer Kraft ermöglicht dem Anwender die manuelle Steuerung des Ansaugens und Dispensierens mit minimalem Aufwand
- Die Düse mit austauschbarem Filter verhindert eine Kontamination des Pipettierers
- Steht vor, während und nach der Anwendung sicher auf dem Tisch—kein Kontaminationsrisiko
- Kalibrierung im Labor wird mit interner Software angepasst
Spezifikation
±0,8 % bei 200 μl, ±0,8 % bei 100 μl, ±2,5 % (bei 20 μl) | |
Blau | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette mit manuell einstellbarem Volumen | |
LCD | |
CR2-Batterie, Regalhaken | |
Je 1 | |
9 Zoll | |
3 in. |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Polycarbonat ABS | |
Ovation™ | |
Non-sterile | |
20 bis 200 μl | |
Der verstellbare Haken kann einfach für eine individuelle Passform für Links- oder Rechtshänder eingestellt werden | |
0,2 μl | |
2 Jahre beschränkte Garantie | |
7 in. | |
Austauschbare CR2-Batterie |