Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettierer mit einstellbarem Volumen
Natürlich an die Konturen der Handfläche angepasst
Marke: VistaLab™ Technologies 1057-0020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Haken lässt sich für Links- oder Rechtshänder leicht verstellen
- Passt bequem in die Handfläche
- Volumeneinstellung wird durch eine LCD-Anzeige am Pipettiergriff angezeigt
- Verbessert die Körperhaltung erheblich und reduziert den Kraftaufwand beim Pipettieren
- Fünf gängige Volumeneinstellungen können durch Drücken einer einzigen Taste programmiert und abgerufen werden
- Die Energiefreigabetaste speichert Energie bei der Aufnahme von Spitzen und verwendet Energie, um die Spitze mit einem sanften Knopfdruck abzudrücken
- Der passgenaue Kolben mit geringer Kraft ermöglicht dem Anwender die manuelle Steuerung des Ansaugens und Dispensierens mit minimalem Aufwand
- Die Düse mit austauschbarem Filter verhindert eine Kontamination des Pipettierers
- Steht vor, während und nach der Anwendung sicher auf dem Tisch—kein Kontaminationsrisiko
- Kalibrierung im Labor wird mit interner Software angepasst
Spezifikation
±1 % bei 20 μl, ±1,5 % bei 10 μl, ±7 % (bei 2 μl) | |
Gelb | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette mit manuell einstellbarem Volumen | |
LCD | |
CR2-Batterie, Regalhaken | |
Je 1 | |
9 Zoll | |
3 in. |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Polycarbonat ABS | |
Ovation™ | |
Non-sterile | |
2 bis 20 μl | |
Der verstellbare Haken kann einfach für eine individuelle Passform für Links- oder Rechtshänder eingestellt werden | |
0.02 μl | |
2 Jahre beschränkte Garantie | |
7 in. | |
Austauschbare CR2-Batterie |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettierer mit einstellbarem Volumen > Volumen: 2–20 μl; gelb
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur