Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipettierer mit einstellbarem Volumen
Artikelnummer. 11901396
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
1 bis 10 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11901396
Marke: VistaLab™ Technologies 10570010
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Natürlich an die Konturen der Handfläche angepasst
  • Der Haken lässt sich für Links- oder Rechtshänder leicht verstellen
  • Passt bequem in die Handfläche
  • Volumeneinstellung wird durch eine LCD-Anzeige am Pipettiergriff angezeigt
  • Verbessert die Körperhaltung erheblich und reduziert den Kraftaufwand beim Pipettieren
  • Fünf gängige Volumeneinstellungen können durch Drücken einer einzigen Taste programmiert und abgerufen werden
  • Die Energiefreigabetaste speichert Energie bei der Aufnahme von Spitzen und verwendet Energie, um die Spitze mit einem sanften Knopfdruck abzudrücken
  • Der passgenaue Kolben mit geringer Kraft ermöglicht dem Anwender die manuelle Steuerung des Ansaugens und Dispensierens mit minimalem Aufwand
  • Die Düse mit austauschbarem Filter verhindert eine Kontamination des Pipettierers
  • Steht vor, während und nach der Anwendung sicher auf dem Tisch—kein Kontaminationsrisiko
  • Kalibrierung im Labor wird mit interner Software angepasst
Spezifikation
Genauigkeit ±1 % bei 10 μl, ±1,5 % bei 5 μl, ±2,5 % (bei 1 μl)
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Orange
Einwegprodukt Reusable
Grifftyp Ergonomic
Material Polycarbonat ABS
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Ovation
Programmierbar No
Sterilität Non-sterile
Typ Pipette mit manuell einstellbarem Volumen
Volumen (metrisch) 1 bis 10 μl
Display LCD
Zur Verwendung mit (Anwendung) Der verstellbare Haken kann einfach für eine individuelle Passform für Links- oder Rechtshänder eingestellt werden
Enthält CR2-Batterie, Regalhaken
Schritten 0,01 μL
Menge Je 1
Gewährleistung 2 Jahre beschränkte Garantie
Länge (angloamerikanisch) 9 Zoll
Breite (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Elektrische Anforderungen Austauschbare CR2-Batterie