Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ MS-zertifizierte Braunglasfläschchenkits (9 mm) mit Schraubgewinde
Kombinieren Sie ein MS-zertifizierten Fläschchen für hochempfindliche Anwendungen mit hoher Probenintegrität unter Verwendung des Thermo Scientific™ Virtuoso™ Probenkennzeichnungssystems.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-VTMSC72LV
Artikelnummer. 15636365
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie zertifiziert reine Fläschchen mit geringem Partikelanteil und niedrigem Hintergrund für eine hochempfindliche LC-MS-, GC-MS- und Chromatographie-Anwendungen. Das Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9 mm MS-zertifizierte Braunglas-Schraubgewindefläschchen Kit wurde ausschließlich für die Verwendung mit dem Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem entwickelt und gewährleistet so ein Höchstmaß an Probenintegrität beim Drucken zuverlässiger Probendaten direkt auf dem V-Patch des Fläschchens. Das Fläschchen verfügt über die AVCS-Technologie (Advanced Vial Closure System), mit der Durchstoßen des Septums fast vollständig vermieden werden kann. Jede Packung enthält eine Konformitätsbescheinigung.
Vorgereinigte und zertifizierte Fläschchen mit AVCS-Technologie
  • Vorgereinigte Fläschchen gewährleisten eine einmalige Konsistenz
  • Vorgereinigte Fläschchenverpackungen schützen die Produktintegrität
  • Hochreine Verschlüsse im luftdichten, wiederverschließbaren Behältern
  • AVCS-Technologie zur weitgehenden Vermeidung von Septumdurchdringungen
  • Die Verschlusskappe ist mit einem Anschlag ausgestattet, der ein zu starkes oder zu schwaches Anziehen verhindert und so eine optimale, konsistente Abdichtung gewährleistet
Eingebaute Qualität
  • Mit verklebten PTFE/Silikon-Septumkappen
  • Braune Fläschchen aus hochwertigem 33 Expansionsborosilikat (51A)
  • Vollständig chargengeprüft durch mehrere Methoden für 15 wichtige Parameter
  • Jeder Packung liegt ein Konformitätszertifikat bei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Virtuoso Kit mit Zertifizierung für die Massenspektrometrie, 9 mm
12 mm
475 μl
100/Pkg.
32 mm
9 mm
Bernsteinfarben
Glas
60180-VT310A und C5000-64B
Virtuoso
9-mm-MacroVial mit Schraubgewinde mit eingeschmolzenem Einsatz
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Virtuoso™ MS-zertifizierte Braunglasfläschchenkits (9 mm) mit Schraubgewinde >