Learn More
Erlab™ biologischer Arbeitsplatz für PCR Captair Bio 320
Diese nicht belüftete biologische PCR-Workstation Captair Bio 320 ist so konzipiert, dass sie sich an jeden Raum anpasst, die biologische PCR-Workstation ERLAB ist schnell und einfach zu installieren, ihre perfekte Ergonomie macht sie einfach, praktisch und komfortabel zu bedienen.
Marke: Erlab™ AE201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheitsnormen: NF EN 61010
- CE-Kennzeichnung
- Spannung / Frequenz (V-Hz) 110-230 V / 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme (W) 25
- Dezibelniveau (dBA) < 40
- Seiten- und Frontplatten: 10 mm dickes synthetisches Glas schützt die Benutzer vor schädlichen UV-Strahlen und β (Bêta), die von radioaktiven Isotopen wie: T(3H), 14C, 32P emittiert werden
- Struktur: Korrosionsbeständiger elektroverzinkter Stahl, beschichtet mit einem Anti-Säure-Polymer
- Filtrationsmodul Polypropylen
- Arbeitsplatte Edelstahl 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
- Bakterizide UV-Lampen: 15 W - Wellenlänge: 254 nm / 0,08 mJ/ s/cm2
- Innenbeleuchtung : Kompakte Leuchtstoffröhre - 18 Watt - IP 67 / 500 Lux
- Seitenwandanschluss: Für den problemlosen Eintritt von elektrischen Kabeln und/oder Flüssigkeitsleitungen in das Gehäuse - 2 pro Einheit
- Optionale Deckenleuchtentaste
- Bänke Rollwagen (Mobicap) oder feste Bank (Benchcap)
- Regale Internes Metallgleitregal (nur für Benchcap)
Spezifikation
PCR-Werkbänke | |
LED, UV Neon | |
CE, NF EN:61010 | |
<40 dBA | |
25 W |
Elektroverzinkter Anti-Korrosionsstahl mit duroplastischem Polymer umgeben und säurebeständig | |
Stainless Steel | |
630 x 825 x 622 mm | |
110/230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab™ biologischer Arbeitsplatz für PCR Captair Bio 320 > Captair Bio 320 PCR Workstation; Material: Stainless Steel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur