Learn More
MP Biomedicals™ Serum, Ziege, hitzeinaktiviert
Artikelnummer. 11485055 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 11485055
Marke: MP Biomedicals™ 092939249
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ziegenserum dient als Ergänzungsstoff für Zellkulturmedien.
Ziegenserum wird als Supplement für Zellkulturmedien verwendet.Ziegenserum bietet ein breites Spektrum an Makromolekülen, Trägerproteinen für lipoide Substanzen und Spurenelementen, Faktoren für Anhaftung und Ausbreitung, Nährstoffen mit niedrigem Molekulargewicht sowie Hormonen und Wachstumsfaktoren, die Zellwachstum und Gesundheit fördern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität US-Vorschriften
Farbe Goldbraun
Inhalt und Lagerung -20 °C
Spezies Ziege
Produkttyp Ziegenserum
Menge 100 ml
Sterilität Steril
Sterilization Method 0,2 μm Filtration
Hitzeinaktiviert Ja
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.