Learn More
uvex Hervorragende Schutzbrille für Brillenträger
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Blau
Beschreibung
- Kostengünstige Alternative zu Sicherheitsbrillen mit verschreibungspflichtigen Gläsern
- Uvex-Permanentbeschichtungstechnologie für die Gläser: Antifog-Beschichtung auf der Innenseite, kratzfest auf der Außenseite
- Das Material der Bügel verläuft von hart zu weich. Die Bügel umschließen sanft die Schläfen, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.
- Die Hochauflösenden Gläswer sorgen für verbesserte optische Klarheit, speziell beim Tragen von zwei Brillen.
- 100 % UV-Schutz
- Klare Gläser – für die meisten Lichtumgebungen geeignet
- Transparent/UV 2-1.2
- Uvex Supravision NC
- Blau
- EN 166 1F KN CE
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166 1 F KN CE |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Super OTG Schutzbrille |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Leichte Umgebungen |
Rahmenfarbe | Blau |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Hervorragende Schutzbrille für Brillenträger >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur