Learn More
Uvex Super OTG Planet Clear Overspecs
Die uvex super (f) OTG bietet durch ihr flaches Scheibendesign ein weites Sichtfeld und sorgt damit für eine maximale Trageakzeptanz.
Marke: Uvex 9169295
16.08 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die weichen Bügelenden sorgen für einen komfortablen und sicheren Halt ohne Druckstellen.
- Als Überbrille kann die uvex super (f) OTG zudem problemlos über Korrektionsbrillen getragen werden.
Spezifikation
Uncoated | |
Over-the-Glasses Cover Goggles | |
Reusable | |
PVC | |
Classic |
Clear | |
Polycarbonat | |
Polycarbonat | |
UV400. | |
Nicht autoklavierbar |