Learn More
3M™ Virtua™ Sicherheitsbrille, 71500-00001
3.25 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21674" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Rahmenfarbe: Klar
Beschreibung
- Unisex Sicherheitsbrille bietet Schutz und Erschwinglichkeit für Besucher des Standorts oder bei Nutzung als Einweg-Schutz
- Das Design bietet maximale Klarsicht, ausgezeichnete Abdeckung und ein breites Sichtfeld
- Konturierte, flexible Bügel für eine anliegende und bequeme Passform
- Antikratz-Beschichtung sorgt für erhöhte Haltbarkeit
- Klare Linse für ausgezeichneten Schutz vor UV-Strahlung (Ultraviolet)
- Linsenmarkierung: 2C-1,2 3M 1 FT
- Gestellmarkierung: 3M EN166 FT CE
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zulassung; EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bieten Sie Schutz und Erschwinglichkeit für Besucher der Einrichtung oder Schutz bei einmaliger Verwendung. |
Rahmenfarbe | Durchsichtig |
Art des Seitenschilds | Flexibel |
Lens Material | Polycarbonat |