Description
Ideal zum Schutz von Besuchern in industriellen oder medizinischen Umgebungen.
- Kostengünstige Schutzbrille
- 100 % stoßfestes Polycarbonat mit umlaufenden Gläsern und blauen Bügeln
- Transparente Gläser absorbieren >99,9 % des schädlichen UV-Lichts
- Passt über verschreibungspflichtige Brillen
- Kratzfest, beschlagfrei, antistatisch
Compliance
Entspricht ANSI™ Z87.1-2010-Normen Standards.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht ANSI Z87.1-2003-Normen Standards. |
| Form | Rechteck |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Antistatisch, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Transparent |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Rahmenfarbe | klar |
| Art des Seitenschilds | Länge verstellbar; Spatel |
| Material | Polycarbonat (Linse) |
| Lens Material | Polycarbonat |