Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
Marke:  Fisherbrand™ UF-462
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15799539
  • 129.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Standard-Kryoboxen
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für einfaches Herausnehmen der Box.
Spezifikation
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang
Edelstahl
ULT-Tiefkühlschrank
24 (2 Zoll) Boxen
Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen
550 x 140 x 321 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke > Aufnahmevermögen: 24 (2 in.) Boxen