Learn More
Fisherbrand™ Universal-Probenfläschchen
Geeignet für die Lagerung von pathologischen Medien. Die Fisherbrand™ Klarglasfläschchen werden aus klarem Neutralglas des Typs 1 gefertigt.
Marke: Fisherbrand™ 14803572
38.37 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24350" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit Schraubhals
- Autoklavierbar
- Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
- Entweder mit Aluminiumkautschuk ausgekleideter Kappe oder PP-Kappe
Spezifikation
Naturkautschuk | |
28 mm | |
28 ml | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
83 mm | |
Universalfläschchen |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Aluminium | |
Schraubverschluss | |
20/Pckg. | |
28 mm |