Learn More
SCAT™ HPLC-Abfallsets, V2.0
Artikelnummer. 16493789 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
5 l
10 L
10 l
12 l
20 l
30 l
Material:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylen
UN-X HDPE
Gewindegröße:
GL 45
GL45
S 50
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Anzahl Ports:
3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch)
5 (4 Kapillaren, 1 Schlauch)
6 (3 Kapillaren, 3 Schläuche)
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Material | Gewindegröße | Anzahl Ports | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16493789 | 5 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 16403799 | 10 L | HDPE | GL 45 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17165501 | 5 L | Polypropylen | S 50 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Stück |
| 17385343 | 5 L | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Kapillaren, 3 Schläuche) | 1 Set |
| 17818733 | 12 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Stück |
| 17835704 | 10 l | HDPE | S90 | 5 (4 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17819273 | 10 l | HDPE | GL45 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17845714 | 5 l | HDPE | S55 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17825704 | 5 l | UN-X HDPE | S55 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17895714 | 5 l | UN-X HDPE | S51 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17885714 | 20 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17875714 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17855714 | 20 l | HDPE | S70/71 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17865714 | 5 l | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17825724 | 10 l | HDPE-EC | S50 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17875704 | 10 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17845704 | 10 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17855704 | 20 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17805724 | 30 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 17815724 | 10 l | HDPE-EC | S90 | 5 (4 Kapillaren, 1 Schlauch) | 1 Set |
| 18606478 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 Kapillaren, 3 Schläuche) | 1 Set |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Artikelnummer.
16493789
Lieferant
SCAT™
Lieferanten-Nr.
307307
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
SCAT™ bietet ein komplettes System für die sichere Bereitstellung und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
- Kundenspezifisches System mit hochwertigen Komponenten
- Sicherheitskanister aus HDPE- oder Polypropylenmaterial
- Attraktiver Preis im Vergleich zum Einzelkauf
- Gebrauchsfertig, keine weiteren Komponenten erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | HPLC-Systeme |
| Typ | Vollständiges Lösungsmittel-Sammelsystem |
| Lösungsmittelkanäle | 3 |
| Material | HDPE |
| Enthält | Sicherheits-Abfallverschluss, 2 x 2,3/3,2 mm Außendurchmesser, 1 x 6,4 bis 9 mm Innendurchmesser, HDPE-Kanister, Abluftfilter M mit Spritzschutz und Wechselanzeige |
| Farbe | Weiß |
| Gewindegröße | GL 45 |
| Kapazität (metrisch) | 5 L |
| Anzahl Ports | 3 (2 Kapillaren, 1 Schlauch) |