Learn More
Fisherbrand™ Universal-Probenfläschchen
Geeignet für die Lagerung von pathologischen Medien. Die Fisherbrand™ Klarglasfläschchen werden aus klarem Neutralglas des Typs 1 gefertigt.
40.40 € - 162.00 €
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Flaschenhalstyp Schraube
Gewindetyp Schraube
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verschlussmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Verschlussmaterial Preis Menge & Verfügbarkeit  
14803572
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
14803572
28 ml Aluminium
40.40 €
20 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
14863562
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
128044F
30 ml Polypropylen
162.00 €
144 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Schraubhals
  • Autoklavierbar
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
  • Entweder mit Aluminiumkautschuk ausgekleideter Kappe oder PP-Kappe
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
Schraubverschluss
Universalfläschchen
28 mm
Schraube
Autoklavierbar
83 mm
28 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Universal-Probenfläschchen