Learn More
Kautex™ HDPE-Ballonflaschen mit Absperrhahnanschluss
Verwendungszwecke: Lagerung, Befüllung, Transport
Marke: Kautex™ 2000084137
Beschreibung
- Blaue, aufgedruckte Graduierungen
- Zwei Arten von Sperrhähnen separat lieferbar
- Schraubverschluss im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
1,3 gal. | |
50 mm | |
Lagerung, Befüllung, Transport | |
HDPE | |
Je 1 |
5 l | |
167 mm | |
Verschluss | |
11/Cs. | |
Ballonflasche |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Kautex - Können in kunstoff - Standardverpackung
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
DateigrößeVersion: 1.3 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Ballonflaschen mit Absperrhahnanschluss > Kapazität: 5 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur