Learn More
SCAT Safety Waste Set V2.0
Safety Waste Set V2.0 enthält alles, was Sie benötigen um Ihre Sammelstelle für Abfallflüssigkeiten schnell einsatzbereit zu machen.
Marke:  SCAT 307318
98.70 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16679085
  • 143.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit dem SCAT Sicherheitstrichter MARCO V2.0 können Sie flüssige Abfälle sicher sammeln
  • Gebrauchsfertig
  • Besteht aus Deckeltrichter und verschiedenen Behältergrößen in einem vollständigen Set
Spezifikation
Spezifikation
140 mm
HDPE
Set aus Kanister und Deckeltrichter MARCO, V2.0
Sicherheitstrichter mit Deckel „MARCO“, V2.0, 10 l Kanister
GL45
200 mm
Name des Produkts
SCAT Safety Waste Set V2.0 > Im Lieferumfang enthalten: 10 l Kanister