Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analog-Heizplatte, 230 V
Real time, accurate surface temperature in a compact and stackable design that takes up less benchtop space. Designed to prevent accidental spillage on the control panel, with a hot warning light that remains on even when the unit is unplugged.
Marke:  Cole-Parmer™ Stuart™ 04807-50
390.81 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17362671
  • 454.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das kompakte, stapelbare Design nimmt weniger Platz auf dem Tisch und in der Lagerung ein
  • Das quadratische Plattendesign ermöglicht die Flexibilität von Behältergrößen und -kombinationen
  • Verhindert versehentliches Verschütten auf dem Bedienfeld
  • Mit BioCote™ für antimikrobiellen Schutz verglast
  • Die Warn-/Warnleuchte leuchtet auch dann, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist
  • Die Glaskeramik-Deckplatte ist chemikalienbeständig und bleibt an den Kanten kühl
  • Die beschichtete Aluminiumoberplatte ermöglicht eine schnelle Erwärmung und eine verbesserte Temperaturgleichförmigkeit
  • Das robuste Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit
  • Schutzart IP32 für Wasser- und Staubbeständigkeit
  • Die obere Platte misst 15 x 15 cm
Spezifikation
Spezifikation
24,8 x 17,2 x 12,2 cm
1 l
Quadratisch
3 Jahre
0°bis 450 °C
50 Hz
Netzkabel
Heizplatte
EU-Ausführung
230 V
Keramik
500 W
Die Warn-/Warnleuchte leuchtet auch dann, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist
UC150
Dokumentation
Product Guides
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analog-Heizplatte, 230 V > 0 °bis 450 °C, Keramik