Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analog-Heizplatte, 230 V
Real time, accurate surface temperature in a compact and stackable design that takes up less benchtop space. Designed to prevent accidental spillage on the control panel, with a hot warning light that remains on even when the unit is unplugged.
421.00 € - 454.00 €
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | 24,8 x 17,2 x 12,2 cm |
---|---|
Max. Behältergröße | 1 l |
Steckertyp | EU-Ausführung |
Form | Quadratisch |
Spannung | 230 V |
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperatur (metrisch) | Deckplattenmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17372671
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-52 |
0°bis 325 °C | Aluminiumlegierung |
421.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17362671
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-50 |
0°bis 450 °C | Keramik |
454.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Compact, stackable design takes up less benchtop and storage space
- Square plate design allows flexibility of vessel sizes and combinations
- Designed to prevent accidental spillage on the control panel
- Glazed with BioCote™ for antimicrobial protection
- Hot warning light remains on even when unplugged
- Glass ceramic top plate is chemical-resistant and stays cool around the edges
- Coated aluminum top plate allows for rapid heating and improved temperature uniformity
- Built with tough aluminum casing for longevity
- IP32 rated for water and dust resistance
- Top plate measures 15 x 15 cm
Spezifikation
24,8 x 17,2 x 12,2 cm | |
EU-Ausführung | |
230 V | |
Heizplatte | |
Die Warn-/Warnleuchte leuchtet auch dann, wenn das Gerät nicht angeschlossen ist |
1 l | |
Quadratisch | |
3 Jahre | |
50 Hz | |
Netzkabel |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad Analog-Heizplatte, 230 V