Learn More
Socorex™ Injektionsnadel aus Edelstahl
Marke: Socorex™ 371.1210UN
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
18 gal. x 3/8 in. | |
1,2 mm |
Stainless Steel | |
18 G | |
Injektionsnadel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Socorex™ Injektionsnadel aus Edelstahl > AD:1,2mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur