Learn More
Cole-Parmer™ HP-200 Series Large Capacity Digital Hotplate
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 13,5 cm
Deckplattenmaterial:
Aluminiumlegierung
Keramik
Größe:
30 x 30 cm
30 x 50 cm
Temperatur (metrisch):
0°bis 300 °C
0°bis 375 °C
50°bis 450 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Präzise digitale Einstellung und Regelung der Temperatur der Platte
- Für noch mehr Sicherheit warnt eine blinkende Anzeige, wenn die Heizplatte heiß ist.
- Einfache Bedienung durch Tasten und Drehknopf für schnelle Änderung der Temperatureinstellung
- Die Mikroprozessorsteuerung ermöglicht eine genaue Überwachung der Temperatur Platte.
- Dank der besonderen Form des Gehäuses werden verschüttete Flüssigkeiten vom Anwender ferngehalten.
- Sobald die Plattentemperatur über 50 °°C liegt, blinkt die Warnleuchte „Heiß“.
- Unabhängiger Sicherheitskreis schützt vor Überhitzung, und interne elektronische Komponenten sind vor Korrosion geschützt.
- Für mehrere Gefäße, einen großen Behälter oder sogar Mikroskopobjektträger
Specifications
Specifications
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Größe | 30 x 50 cm |
| Temperatur (metrisch) | 0°bis 375 °C |
| Steckertyp | UK-Ausführung, EU-Ausführung |
| Anzahl Positionen | 1 |
| Form | Quadratisch |
| Spannung | 230 V |
| Typ | Heizplatte |
| Zertifizierung/Konformität | CE, UKCA |
| Warranty | 3 Jahre |
| Show More |