Learn More
Fisherbrand™ ULTRASCHALL-HOMOGENISATOR 120W, OHNE SONOTRODE
Effektiv für Standard-Zelldisruption, DNA/RNA-Scheren, Homogenisierung und viele andere Anwendungen. Das Fisherbrand™ Q125 Ultraschallgerät ohne Sonde ist ein Mikroprozessor-basierter, programmierbarer Ultraschallprozessor.
Marke: Fisherbrand™ FB120AEUK-220
Beschreibung
- Programmierbare Zeiteinstellung für den freihändigen Betrieb
- Pulsmodus zur Vermeidung von Wärmeentwicklung in temperaturempfindlichen Proben
- Digitale Amplituden-/Intensitätssteuerung von 20 – 100 %
- Anzeige für die verstrichene Zeit zeigt die Dauer der Ultraschallbehandlung an
- Anzeige von Wattleistung und Joule für die Energieüberwachung in Echtzeit
- Überlastschutz verhindert Schäden an Schaltkreisen, falls ein Fehler auftritt
- Kompaktes Design, das weniger Platz als Konkurrenzprodukte einnimmt
- Nutzt bleifreie Komponenten
Spezifikation
50/60 Hz | |
Generator, Umrichter, Netzkabel, Umrichtersatz, Schraubenschlüsselsatz | |
125 W |
110 V | |
Q125 | |
20 kHz |