Learn More
Fisherbrand™ Sonden für Model 50 und 120 Sonic Dismembratoren
1/4 in.-Sonde für die Verarbeitung von Mengen zwischen 10 und 50 ml
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Diese Fisher Scientific™ Sonden sind für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 50 und 120 vorgesehen.
- 1/4 in.-Sonde für Ultraschall-Homogenisatoren der Modelle 50 und 120
- Für die Verarbeitung von Volumen mit 10 bis 50 ml
Spezifikation
Sonde | |
10 bis 50 ml | |
1/4 Zoll | |
6 mm | |
1 Sonde |
Maximal 120 μm | |
0.25 Zoll | |
0,63 cm | |
Modell 120 Ultraschall-Homogenisator |