Learn More
Kartell™ Pipettiergefäß aus PP (Polypropylen)
Vielseitiges, robustes Gefäß zur Aufbewahrung von Pipetten.
Marke: Kartell™ 0059200
27.38 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Versatile rugged jar for storing pipettes.
- Polypropylen bietet Stoßdämpfung für Pipetten
- Fest schließende Abdeckung schützt beim Transport
- Geschweißte Flanschbasis für Stabilität
- Kann auf kürzere Pipetten zugeschnitten werden
- Kann zur Drainage seitlich gekippt werden
- Gefäß autoklavierbar bei 120 °C
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Pipettenglas | |
Lagerung von Pipetten |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30