Learn More
Sartorius Membranscheiben für Ultrafiltration
Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen
165.00 € - 472.00 €
Spezifikation
Filtertyp | Membrane Filter |
---|---|
Format | Ultrafiltration Disc |
Sterilität | Non-sterile |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen |
Menge | 10/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material (Membran) | Dicke (metrisch) | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Material (Membran) | Dicke (metrisch) | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10022281
|
Sartorius
14629--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11720945
|
Sartorius
14629--25------D |
25 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
165.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15992510
|
Sartorius
14650--76------D |
76 mm | Polysulfone | 120 μm | 50000 |
442.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10173751
|
Sartorius
14429--25------D |
25 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
165.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11750945
|
Sartorius
14629--76------D |
76 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
442.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10123941
|
Sartorius
14659--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11790945
|
Sartorius
14639--76------D |
76 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
442.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10504201
|
Sartorius
14459--25------D |
25 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
165.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11740945
|
Sartorius
14629--63------D |
63 mm | Polysulfone | 120 μm | 5 kDa |
316.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10133801
|
Sartorius
14429--63------D |
63 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
316.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11760945
|
Sartorius
14639--25------D |
25 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
165.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11730955
|
Sartorius
14668--47------D |
47 mm | PES | 120 μm | 100000 |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10347261
|
Sartorius
14609--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10397681
|
Sartorius
14659--63------D |
63 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
316.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10337261
|
Sartorius
14429--47------D |
47 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15982510
|
Sartorius
14650--25------D |
25 mm | Polysulfone | 120 μm | 50000 |
165.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10748202
|
Sartorius
14650--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 50000 |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10662602
|
Sartorius
14459--76------D |
76 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
472.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10439511
|
Sartorius
14439--76------D |
76 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa |
442.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10574571
|
Sartorius
14459--47------D |
47 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15922520
|
Sartorius
14679--76------D |
76 mm | Polysulfone | 120 μm | 300000 |
472.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10052301
|
Sartorius
14459--63------D |
63 mm | Cellulose | 180 μm | 30 kDa |
316.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15962510
|
Sartorius
14609--63------D |
63 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
316.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10716092
|
Sartorius
14639--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10032421
|
Sartorius
14429--76------D |
76 mm | Cellulose | 180 μm | 5 kDa |
442.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10662392
|
Sartorius
14679--47------D |
47 mm | Polysulfone | 120 μm | 300000 |
203.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15972510
|
Sartorius
14609--76------D |
76 mm | Polysulfone | 120 μm | 1 kDa |
442.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10245801
|
Sartorius
14439--25------D |
25 mm | Cellulose | 180 μm | 10 kDa |
165.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11780945
|
Sartorius
14639--63------D |
63 mm | Polysulfone | 120 μm | 10 kDa |
316.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15902520
|
Sartorius
14659--25------D |
25 mm | Polysulfone | 120 μm | 30 kDa |
165.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Sartorius Stedim Biotech bietet eine breite Palette von Ultrafiltrationsmembranscheiben für die Probenaufkonzentrierung in Rührzellen an. Die Durchmesser der Membranscheiben reichen von 13 bis 293 mm, die MWCO-Werte von 1 bis 300 kDa. Verschiedene Membranmaterialien sind je nach Anwendung erhältlich: PES gilt als das Standardmaterial mit hohem Flussmittelanteil, ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen und geringen Verschmutzungseigenschaften. Hydrosart™, eine patentierte regenerierte Cellulosemembran, zeichnet sich durch extrem niedrige Proteinbindung und erweiterte chemische Beständigkeit aus und wird bevorzugt für die Konzentration von Proben mit sehr niedrigem Proteingehalt eingesetzt.
- Breiter MWCO-Bereich
- Große Auswahl an Scheibendurchmessern
- Kompatibel mit allen Rührzellen
Spezifikation
Membrane Filter | |
Non-sterile | |
10/Packung |
Ultrafiltration Disc | |
Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen |