Learn More
Sartorius Membranscheiben für Ultrafiltration
Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen
Marke: Sartorius 14659--63------D
Beschreibung
Sartorius Stedim Biotech bietet eine breite Palette von Ultrafiltrationsmembranscheiben für die Probenaufkonzentrierung in Rührzellen an. Die Durchmesser der Membranscheiben reichen von 13 bis 293 mm, die MWCO-Werte von 1 bis 300 kDa. Verschiedene Membranmaterialien sind je nach Anwendung erhältlich: PES gilt als das Standardmaterial mit hohem Flussmittelanteil, ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen und geringen Verschmutzungseigenschaften. Hydrosart™, eine patentierte regenerierte Cellulosemembran, zeichnet sich durch extrem niedrige Proteinbindung und erweiterte chemische Beständigkeit aus und wird bevorzugt für die Konzentration von Proben mit sehr niedrigem Proteingehalt eingesetzt.
- Breiter MWCO-Bereich
- Große Auswahl an Scheibendurchmessern
- Kompatibel mit allen Rührzellen
Spezifikation
PES | |
Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen | |
120 μm |
30 kDa | |
10/Packung | |
63 mm |