Learn More
Sartorius Membranscheiben für Ultrafiltration
Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen
Marke:  Sartorius 14459--25------D
141.09 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10504201
  • 165.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sartorius Stedim Biotech bietet eine breite Palette von Ultrafiltrationsmembranscheiben für die Probenaufkonzentrierung in Rührzellen an. Die Durchmesser der Membranscheiben reichen von 13 bis 293 mm, die MWCO-Werte von 1 bis 300 kDa. Verschiedene Membranmaterialien sind je nach Anwendung erhältlich: PES gilt als das Standardmaterial mit hohem Flussmittelanteil, ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen und geringen Verschmutzungseigenschaften. Hydrosart™, eine patentierte regenerierte Cellulosemembran, zeichnet sich durch extrem niedrige Proteinbindung und erweiterte chemische Beständigkeit aus und wird bevorzugt für die Konzentration von Proben mit sehr niedrigem Proteingehalt eingesetzt.
  • Breiter MWCO-Bereich
  • Große Auswahl an Scheibendurchmessern
  • Kompatibel mit allen Rührzellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hydrosart
Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen
180 μm
30 kDa
10/Packung
25 mm