Learn More
Sartorius Membranscheiben für Ultrafiltration
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
Sartorius Stedim Biotech bietet eine breite Palette von Ultrafiltrationsmembranscheiben für die Probenaufkonzentrierung in Rührzellen an. Die Durchmesser der Membranscheiben reichen von 13 bis 293 mm, die MWCO-Werte von 1 bis 300 kDa. Verschiedene Membranmaterialien sind je nach Anwendung erhältlich: PES gilt als das Standardmaterial mit hohem Flussmittelanteil, ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen und geringen Verschmutzungseigenschaften. Hydrosart™, eine patentierte regenerierte Cellulosemembran, zeichnet sich durch extrem niedrige Proteinbindung und erweiterte chemische Beständigkeit aus und wird bevorzugt für die Konzentration von Proben mit sehr niedrigem Proteingehalt eingesetzt.
- Breiter MWCO-Bereich
- Große Auswahl an Scheibendurchmessern
- Kompatibel mit allen Rührzellen
Spezifikation
Spezifikation
| Filtertyp | Membrane Filter |
| Format | Ultrafiltration Disc |
| Material | Hydrosart |
| Material (Membran) | Zellulose |
| MWCO | 10 kDa |
| Sterilität | Non-sterile |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen |
| Menge | 10/Packung |
| Dicke (metrisch) | 180 μm |
| Typ | Membrane Filter |
| Mehr anzeigen |