Learn More
Sartorius Membranscheiben für Ultrafiltration
Artikelnummer. 11750945 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
47 mm
63 mm
76 mm
Material (Membran):
PES
Polysulfon
Zellulose
Dicke (metrisch):
120 μm
180 μm
MWCO:
100000
10 kDa
1 kDa
300000
30 kDa
50000
5 kDa
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11750945
Marke: Sartorius 1462976D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen
Sartorius Stedim Biotech bietet eine breite Palette von Ultrafiltrationsmembranscheiben für die Probenaufkonzentrierung in Rührzellen an. Die Durchmesser der Membranscheiben reichen von 13 bis 293 mm, die MWCO-Werte von 1 bis 300 kDa. Verschiedene Membranmaterialien sind je nach Anwendung erhältlich: PES gilt als das Standardmaterial mit hohem Flussmittelanteil, ohne hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen und geringen Verschmutzungseigenschaften. Hydrosart™, eine patentierte regenerierte Cellulosemembran, zeichnet sich durch extrem niedrige Proteinbindung und erweiterte chemische Beständigkeit aus und wird bevorzugt für die Konzentration von Proben mit sehr niedrigem Proteingehalt eingesetzt.
  • Breiter MWCO-Bereich
  • Große Auswahl an Scheibendurchmessern
  • Kompatibel mit allen Rührzellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Filtertyp Membrane Filter
Format Ultrafiltration Disc
Material PES
Material (Membran) Polysulfon
MWCO 5 kDa
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Probenkonzentration in gerührten Zellen
Menge 10/Packung
Dicke (metrisch) 120 μm
Typ Membrane Filter
Durchmesser (metrisch) 76 mm