Learn More
Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 (38,5 ml) Ultrazentrifugen-Ausschwingrotor
Leistungsfähigkeit für Aufreinigungsanwendungen und Flexibilität bei zusätzlichen Becheroptionen auf einem Ultrazentrifugenrotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003031
36481.50 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Designed for purification applications, the Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 swing-out ultracentrifuge rotor features top loading design for ease-of-use and the versatility of 38.5mL or additional bucket set option for 17mL bucket capacity. Available for Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuges.
Produktmerkmale:- Die Beladung von oben für den schonenden Umgang mit empfindlichen Gradienten sorgt für eine einfache Handhabung und verhindert gleichzeitig das Verschütten des Becherinhalts
- Flexibilität durch zusätzliche 38,5 ml-Becher für die doppelte Vielseitigkeit mit einem Rotor
- Verwendet die gleichen Röhrchen und Adapter wie die Thermo Scientific AH-629 und SureSpin 630 Rotoren für einen nahtlosen Übergang zu den fortschrittlichen SureSpin 632 Rotoren
- Vollständig integriert für die Verwendung mit Sorvall WX+ Ultrazentrifugen
Spezifikation
Titan | |
6 x 17 ml | |
32.000 U/min | |
6,85 cm | |
10,2 cm | |
15,87 lb. (7,2 kg) | |
Becher, Gestell, Rotorständer, Gewindeschmiermittel, O-Ringe, O-Ring-Schmiermittel, zusätzliche Drehzahlscheibe (32.000 U/min), Rotorprotokollbuch und Bedienungsanleitung |
Ausschwingrotor für Ultrazentrifuge | |
191.759 × g | |
16,75 cm | |
221 | |
1,6 cm | |
Sorvall WX+ Ultrazentrifuge |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Nutzen Sie unser zeitlich begrenztes Angebot an hochwertigen Geräten und Instrumenten, um Ihre Forschungs- und Laborkapazitäten zu verbessern.Aktionscode: 24069Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
85Stunden
18Minuten
56Sekunden
17