Learn More
Thermo Scientific™ Orion VERSA STAR pH-/ISE-Multiparameter-Modul
Erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres Messgeräts mit dem Orion™ Versa Star™ pH-/ISE-Multiparameter-Modul um pH-Wert-Messungen.
Marke: Thermo Scientific™ VSTAR-ISE
948.07 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erweitern Sie Ihr Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Messgerät mit dem Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star pH-/ISE-Messmodul um die Funktionen pH-, Ionenkonzentrations-, mV-, ORP- und Temperaturmessung. Jedes Orion™ Versa Star Messgerät verfügt über vier Kanäle, die mit austauschbaren Messmodulen angepasst werden können. Das Versa Star pH/ISE-Modul bietet bis zu sechs-Punkt-pH- und ISE-Kalibrierungen und erweiterte ISE-Funktionen, einschließlich inkrementeller Verfahren (einfache und doppelte bekannte Addition und Subtraktion, Addition und Subtraktion von Analaten), Stabilität im niedrigen Bereich und Elektroden-ID mit Kalibrierungsüberprüfung.
Wählen Sie aus fünf Thermo Scientific Orion Versa Star Messmodulen und passen Sie so die Messfunktionen Ihres Orion Versa Star Messgeräts individuell an. Messmodule sind austauschbar und können jederzeit zu jedem der vier Kanäle des Versa Star Messgeräts hinzugefügt oder entfernt werden.
Orion Versa Star pH-/ISE-Messmodul:
- Messen Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV-, relativen mV- und ORP-Wert sowie die jeweilige Temperatur
- Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST-, DIN-konformen oder anwenderdefinierten Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
- Nehmen ISE-Kalibrierungen (ionenselektive Elektroden) mit bis zu sechs Punkten vor und wählen Sie zwischen ppm, M, mg/l, % oder ppb, wobei Sie nicht unbedingt einen Wert auswählen müssen
- Inkrementelle Verfahren sind beispielsweise die einfache Standardaddition, die doppelte Standardaddition, die Standardsubtraktion, die doppelte Standardsubtraktion, die Probenaddition und die Probensubstraktion
- Erweiterte ISE-Funktionen sind beispielsweise eine nicht lineare Auto-Blank- sowie eine Stabilitätsfunktion für niedrige Bereiche und die Elektrodenidentifizierung mit Kalibrierungsüberprüfung
- Passen Sie Messungen an, um den Kalibrierungsverlauf und den Zustand der pH-Elektroden zu sehen oder vereinfachen Sie sie, um extra große pH- oder Ionenkonzentrationsmesswerte anzuzeigen
- Das Modul bietet eine Austauschgarantie von 3 Jahren
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
pH ± 0,002 | |
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
±0,1 °C | |
1 Messwert (MV-Modus) | |
1 bis 6 | |
Orion VERSA STAR pH-/mV-/ISE-/Temperaturmodul | |
12 x 3 x 9,5 cm (4,7 x 1,2 x 3,8 in.) | |
VERSA STAR pH-/mV-/ISE-/Temperaturmodul | |
IP-54 | |
10 pro Kanal mit Kennwortschutz | |
pH -2.000 bis 20.000 | |
0 bis 19.999 in ppm, M, mg/l, %, ppb oder ohne Einheit | |
±2000,0mV | |
Bis zu 4 relevante Stellen | |
pH 0,1, 0,01, 0,001 | |
Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung | |
-5 bis +105°C | |
5 bis 45 °C | |
0.5 lbs. | |
0.2 kg |
± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist | |
Zeitlich festgelegter Endpunkt, linear, Punkt-zu-Punkt, nichtlineare, wählbare automatische Blindprobe, Stabilität in niedrigen Konzentrationsbereichen, inkrementelle Verfahren mit einer bekannten Addition und Subtraktion, doppelt bekannte Addition und Subtraktion, Zugabe und Subtraktion eines einzelnen Analyten | |
Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung | |
1 bis 6 | |
1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus) | |
pH/ISE-Messmodul | |
BNC (pH oder ISE), Mini-DIN, 8-polig (Temperatur), Referenz-US-Standardanschluss | |
7,000 pH (einstellbar), 1,000 ISE (einstellbar) | |
pH, mV, rel. mV (RmV) oder ORP mit Temperatur | |
Orion Versa Star pH-/ISE-/mV-/RmV-/ORP-/Temperatur-Messmodul | |
pH-Elektrode, ORP-Elektrode, ionenselektive Elektrode (ISE), Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperaturfühler (separat zu kaufen) | |
± 2.000,0 mV | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
0,1 mV | |
0,1 °C | |
41 °F bis 113 °F | |
1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes | |
Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde | |
3 Jahre Modulgarantie |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
-
Thermo Scientific Orion meters Taking water analysis to the next level
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
24Stunden
18Minuten
56Sekunden
27