Learn More
Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 (38,5 ml) Ultrazentrifugen-Ausschwingrotor
Artikelnummer. p-8820010
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 17 ml
6 x 38,5 ml
Max. RZB:
187.295 × g
191.759 × g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16624884
Marke: Thermo Scientific™ 75003031
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Leistungsfähigkeit für Aufreinigungsanwendungen und Flexibilität bei zusätzlichen Becheroptionen auf einem Ultrazentrifugenrotor.
Designed for purification applications, the Thermo Scientific™ SureSpin™ 632 swing-out ultracentrifuge rotor features top loading design for ease-of-use and the versatility of 38.5mL or additional bucket set option for 17mL bucket capacity. Available for Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ ultracentrifuges.
Produktmerkmale:
  • Die Beladung von oben für den schonenden Umgang mit empfindlichen Gradienten sorgt für eine einfache Handhabung und verhindert gleichzeitig das Verschütten des Becherinhalts
  • Flexibilität durch zusätzliche 38,5 ml-Becher für die doppelte Vielseitigkeit mit einem Rotor
  • Verwendet die gleichen Röhrchen und Adapter wie die Thermo Scientific AH-629 und SureSpin 630 Rotoren für einen nahtlosen Übergang zu den fortschrittlichen SureSpin 632 Rotoren
  • Vollständig integriert für die Verwendung mit Sorvall WX+ Ultrazentrifugen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Titan
Typ Ausschwingrotor für Ultrazentrifuge
Fassungsvermögen 6 x 17 ml
Max. RZB 191.759 × g
Max. Geschwindigkeit 32.000 U/min
Radius (metrisch) 16,75 cm
Min. Radius (metrisch) 6,85 cm
K-Faktor 221
Max. Schlauchlänge 10,2 cm
Max. Röhrchendurchmesser 1,6 cm
Nettogewicht 15,87 lb. (7,2 kg)
Zur Verwendung mit (Geräte) Sorvall WX+ Ultrazentrifuge
Enthält Becher, Gestell, Rotorständer, Gewindeschmiermittel, O-Ringe, O-Ring-Schmiermittel, zusätzliche Drehzahlscheibe (32.000 U/min), Rotorprotokollbuch und Bedienungsanleitung