Learn More
Heidolph instruments Tygon (Standard-)Schläuche
Geeignet für Standardanwendungen. Heidolph™ Tygon™ Verlängerungsschläuche sind langlebig und widerstandsfähig.
Marke: Heidolph instruments 525-62000-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht toxisch.
- Nicht oxidierend.
- Gute Beständigkeit gegen Säuren, Basen und anorganische Medien.
- Sehr geringe Gasdurchlässigkeit.
- Gute Lebensdauer.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Thermoplastisch | |
2,5 mil | |
Je 1 | |
8,8 m Wasser | |
Schläuche |
7,9 mm | |
12,9 mm | |
Einkanalpumpen | |
Unsteril | |
0,8/1,8 bar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph instruments Tygon (Standard-)Schläuche > Innendurchmesser 7,9 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur