Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA5
Artikelnummer. p-8008005 Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12658341
Marke: DuPont™ D13494969
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Die hellgelbe Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit. Leichtes und langlebiges Gewebe und eine polymere Schutzbeschichtung bieten einen guten Schutz vor einer Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischen Gefahren (auch unter Druck).
  • Overall mit Haube und elastischer Gesichtsöffnung
  • Selbstklebende Kinnklappe für dichten Sitz am Atemschutzgerät
  • Genähte und überklebte Nähte
  • Doppelseitige selbstklebende Reißverschlussabdeckung
  • Elastische Bündchen, Knöchel und Taille
  • Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
  • 100 % partikeldichtes Gewebe
  • Ausgezeichnete Barriere gegen eine breite Palette konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken
  • Antistatische Behandlung (innen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe M
Material Tychem C
Farbe Gelb
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Daumenschlaufe
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe
Saumtyp Genäht, Geklebt
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
Widerstand Chemisch
Zertifizierung/Konformität EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 92 bis 100 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tychem™ C wird als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen eingesetzt, darunter in der Zellstoff- und Papierherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Verarbeitung und der pharmazeutischen Produktion.