Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Waschpuffer, 1 % in PBS, 10X
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J63314.K3
154.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15445579
  • 154.77 € / 2 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Tween-20 is a non-ionic surfactant that is useful for solubilizing membrane proteins during isolation. Tween-20 is also added to buffers for immunohistochemistry. Tween-20 may also help to prevent non-specific antibody binding and function as a blocking agent in immunoblotting assays. It has been used in preextraction of membranes to remove peripheral proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Puffer
Viskose Flüssigkeit
Kühl lagern
2L
1 % in PBS (10X)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY18K556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
ChargennummerX01K553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
ChargennummerW16K502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
ChargennummerW16K501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
ChargennummerU06K506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberJ63314.K3,J63314.K2,J63314.AP
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Waschpuffer, 1 % in PBS, 10X > 2 l