Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Waschpuffer, 1 % in PBS, 10X
66.03 € - 154.77 €
Spezifikation
Produkttyp Puffer
Form Viskose Flüssigkeit
Konzentration 1 % in PBS (10X)
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15435579
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63314.K2
1L
91.77 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15425579
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63314.AP
500 ml
66.03 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15445579
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J63314.K3
2L
154.77 €
2 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Tween-20 is a non-ionic surfactant that is useful for solubilizing membrane proteins during isolation. Tween-20 is also added to buffers for immunohistochemistry. Tween-20 may also help to prevent non-specific antibody binding and function as a blocking agent in immunoblotting assays. It has been used in preextraction of membranes to remove peripheral proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Puffer
Viskose Flüssigkeit
1 % in PBS (10X)
Kühl lagern
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Waschpuffer, 1 % in PBS, 10X