Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Waschpuffer, 0.5 % in PBS, 10X
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63596.AP
60.20 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X) is used as a wash solution for western blot membranes and microtiter plate wells in ELISA assays. It acts as a pH stabilizer in optimal formulation, salts and detergents designed to effectively remove excess material from membranes. It finds application as laboratory detergents as well as in biomedical experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Puffer | |
Flüssig | |
Umgebungstemperaturen |
500 ml | |
0,5 % in PBS (10X) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N25L509 | Analysenzertifikat | 19/02/2025 | J63596.AP,J63596.K2,J63596.K3 |
M11L535 | Analysenzertifikat | 01/02/2025 | J63596.AP,J63596.K2,J63596.K3 |
M11L534 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | J63596.AP,J63596.K2,J63596.K3 |
Y18K538 | Analysenzertifikat | 26/12/2024 | J63596.AP,J63596.K2,J63596.K3 |
W06K538 | Analysenzertifikat | 27/09/2024 | J63596.AP,J63596.K2,J63596.K3 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%