Learn More
Invitrogen™ Flp-In™ T-REx™ 293 Cell Line
Die Zellen enthalten eine einzelne stabil integrierte FRT-Stelle an einem transkriptionsaktiven genomischen Locus
Marke:  Invitrogen™ R78007
3043.00 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10514593
  • 3580.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 1 x 107 Zellen werden gefroren in 1 ml von 90 % des kompletten Mediums und 10 % DMSO geliefert. Die Zellen müssen in flüssigem Stickstoff gelagert werden.
Beschreibung
Beschreibung
Säugetierexpression, Säugetierexpressionszelllinien, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, geregelter Ausdruck, zielgerichtete Integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen mit 1 x 107 Zellen wird eingefroren in 1 ml von 90 % des kompletten Mediums und 10 % DMSO geliefert. Die Zellen müssen in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Zellen bleiben garantiert 6 Monate lang stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
Human
1 mL
Flp-In™ T-Rex™ 293
Flp-In™, T-REx™
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ Flp-In™ T-REx™ 293 Cell Line > 1 ml