Learn More
Memmert™ Vollglastür für UF260, max. 300 °C
Vollsichtglastür aus vier isolierten Glasschichten.
Marke: Memmert™ UF260B1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Vollsicht
- Glas (4 Schichten)
- Temperaturbereich bis zu 300 °C
Spezifikation
UF260 Ofen | |
Bis zu 300 °C | |
Vollsichtglastür | |
Glas |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Vollglastür für UF260, max. 300 °C > Kann verwendet werden mit: UF260
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur