Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Waschpuffer, 0.5 % in PBS, 10X
60.50 € - 149.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Puffer |
---|---|
Form | Flüssig |
Konzentration | 0,5 % in PBS (10X) |
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15485789
|
Thermo Scientific Chemicals
J63596.AP |
500 ml |
60.50 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15495789
|
Thermo Scientific Chemicals
J63596.K2 |
1L |
88.94 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
15405799
|
Thermo Scientific Chemicals
J63596.K3 |
2L | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Tween 20 washing buffer, 0.5% in PBS (10X) is used as a wash solution for western blot membranes and microtiter plate wells in ELISA assays. It acts as a pH stabilizer in optimal formulation, salts and detergents designed to effectively remove excess material from membranes. It finds application as laboratory detergents as well as in biomedical experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Puffer | |
Flüssig | |
0,5 % in PBS (10X) | |
Umgebungstemperaturen |