Learn More
Invitrogen™ Surelock™ Tandem Midi Blot-Modul
Artikelnummer. 16854103
Click to view available options
Menge:
1 Modul
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16854103
Marke: Invitrogen™ STM2001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Invitrogen SureLock Tandem Midi Blot Modul ist ein Nass-Transfergerät, das ausschließlich mit dem SureLock Tandem Midi Geltank verwendet wird. Der Tank fasst ein Blot-Modul pro Kammer, oder zwei Blot-Module insgesamt.
Das SureLock Tandem-Midi-Blot-Modul ist kompatibel mit allen Invitrogen Midi-Gelen (Blot-Größe: 8,5 cm x 14 cm). Jedes Modul kann ein Midi-Gel pro Nass-Transfer aufnehmen. Das einzigartige Design erleichtert die Verwendung des Moduls, während die effiziente Größe des inneren Kerns weniger Transferpuffer pro Transfer (nur ∼ 300 ml pro Transfer) verbraucht. Da der Transferpuffer Methanol enthält, führt dies auch zu weniger gefährlichen Abfällen, die einer speziellen Entsorgung bedürfen. Bei den empfohlenen Bedingungen und konstanter Spannung können Proteine bei Raumtemperatur in 30 Minuten auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen übertragen werden.
Eigenschaften:
  • Integratives Design — Der SureLock Tandem-Midi-Gel-Tank, macht einen separaten Transfertank überflüssig
  • Effiziente Größe — Im Vergleich zu herkömmlichen Nass-Transfersystemen wird ca. nur ein Drittel der Menge an Transferpuffer verbraucht, was Abfall an und Kosten von Methanol/Transferpuffer reduziert
  • Schnelle Einrichtung (Zeit und Material)
  • Kompatibel — Effiziente Übertragung mit allen Invitrogen Midi-Fertiggelen
  • Smartes Design — Anoden- und Kathodenhälften sind aufklappbar und über einen Schieber verbunden. Durch die Konstruktion können alle Teile dauerhaft angeschlossen werden, wodurch mehrere Zubehörteile überflüssig werden.
  • Niederspannungsübertragung (25 Volt) — Stark leitende Anodenplatte, die nur 0,5 Zoll von der Kathodenplatte entfernt ist ermöglicht eine effiziente Übertragung bei 25 Volt innerhalb von 30 Minuten
  • Transfer bei Raumtemperatur — Keine Vorkühlung von Puffern über Nacht und die mit Eisbädern verbundenen Schwierigkeiten herkömmlicher Nass-Transfer-Systeme, die 100 Volt für die Übertragung und benötigen und übermäßige Wärme erzeugen
  • Schnell und effizient — 30-minütige Übertragung ohne Leistungseinbußen
  • Einfache Reinigung — Entleeren, Spülen und Trocknen (kein Verschütten von Flüssigkeiten oder Eisentsorgung)
  • Optional SureLock Tandem-Transfertablett — Kann für die Nassübertragung von Midi-Gelen mit dem SureLock Tandem Blot-Modul verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält:
1 SureLock Tandem Midi Blot Modul
• 1 Blotting-Pinzette
• 1 Blotting-Roller
• 4 Blotting-Schwämme
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nasstransfer
Zur Verwendung mit (Geräte) SureLock™ Tandem-Midi-Gel-Tank
Gel Compatibility Vorgefertigte Protein-Midi-Gele
Gelgröße Midi, 13 x 8 cm
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Mode of Transfer Nass
Produktlinie SureLock
Typ Blot-Modul
Zur Verwendung mit Surelock Tandem Midi Geltank (STM1001)
Gelabmessungen Midi/Breites Format (8 cm x 13 cm)
Menge 1 Modul
Versandbedingung Raumtemperatur
Gewährleistung 1 Jahr
Abmessungen (L x B x H) 8 x 12 x 3