Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-Säulen
Leistungsstarke Erkennung von basischen Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming.
380.42 € - 1260.05 €
Spezifikation
Stationäre Phase | TraceGOLD™ TG-WAXMS B |
---|---|
Max. Temperatur | 200/220 °C |
Polarität | Polar |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Filmdicke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10469634
|
Thermo Scientific™
26086-1420 |
0,25 mm | 0,25 μm | 30 m |
736.89 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10782147
|
Thermo Scientific™
26086-1430 |
0,32 mm | 0,25 μm | 30 m |
815.45 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10361335
|
Thermo Scientific™
26086-2230 |
0,25 mm | 0,5 μm | 30 m |
765.93 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10095834
|
Thermo Scientific™
26086-2980 |
0,53 mm | 1 μm | 30 m |
949.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10459634
|
Thermo Scientific™
26086-1300 |
0,25 mm | 0,25 μm | 15m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10299304
|
Thermo Scientific™
26086-2240 |
0,32 mm | 0,5 μm | 30 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10774437
|
Thermo Scientific™
26086-2250 |
0,53 mm | 0,5 μm | 30 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10600256
|
Thermo Scientific™
26086-2850 |
0.32mm | 1 μm | 15m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10209714
|
Thermo Scientific™
26086-2860 |
0.53mm | 1 μm | 15m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10137374
|
Thermo Scientific™
26086-2970 |
0,32 mm | 1 μm | 30 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10320975
|
Thermo Scientific™
26086-1310 |
0.32mm | 0,25 μm | 15m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10361115
|
Thermo Scientific™
26086-3090 |
0,32 mm | 1 μm | 60 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10026274
|
Thermo Scientific™
26086-3100 |
0.53mm | 1 μm | 60m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10310965
|
Thermo Scientific™
26086-3360 |
0.53mm | 1.5μm | 30m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Leistungsstarke Erkennung basischer Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming durch Verwendung der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B-Säulen.
Für hervorragendes Leistungsverhalten- Polare, basendeaktivierte Polyethylenglykol-Phase
- Reduzierte Absorption und verbesserte Reaktion auf basische Verbindungen
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Wasser oder Alkoholen
- Anwendungen:
- Amine
- Alkylamine
- Diamine
- Andere basische Verbindungen
- Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
- Amine – aliphatisch
- Amine – aromatisch
- Alternative Anwendungen:
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Aldehyde
- Alditolacetate (Zucker)
- Ätherische Öle
- Ähnlich:
- CAM
- Carbowax™ Amine
- CP Wax51
- Stabilwax™-DB
Spezifikation
TraceGOLD™ TG-WAXMS B | |
200/220 °C | |
Polar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.