Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-Säulen
Leistungsstarke Erkennung von basischen Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming.
Marke: Thermo Scientific™ 26086-2250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Leistungsstarke Erkennung basischer Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming durch Verwendung der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B-Säulen.
Für hervorragendes Leistungsverhalten- Polare, basendeaktivierte Polyethylenglykol-Phase
- Reduzierte Absorption und verbesserte Reaktion auf basische Verbindungen
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Wasser oder Alkoholen
- Anwendungen:
- Amine
- Alkylamine
- Diamine
- Andere basische Verbindungen
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
- Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
- Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
- Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
- Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
- Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
- Amine &endash; aliphatisch
- Amines&endash;Aromatic
- Alternative Anwendungen:
- Alkohole
- Alkohole in Getränken
- Aldehyde
- Alditolacetate (Zucker)
- Ätherische Öle
- Ähnlich:
- CAM
- Carbowax™ Amine
- CP Wax51
- Stabilwax™-DB
Spezifikation
0,53 mm | |
TraceGOLD™ TG-WAXMS B | |
GC/MS für Amine, GC/MS für Alkylamine, GC/MS für Diamine, GC/MS für basische Verbindungen | |
0,5 μm | |
Polar |
0,53 mm | |
200/220 °C | |
40 bis 220 °C | |
30 m | |
Dicke 0,5 μm; Innendurchmesser 0,53 mm; Länge 30 m |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.