Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-Säulen
Leistungsstarke Erkennung von basischen Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming.
Marke: Thermo Scientific™ 26086-3100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Leistungsstarke Erkennung basischer Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming durch Verwendung der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B-Säulen.
- Polare Phase, Basen-deaktivierte Polyethylen-Glykol-Phase
- Reduzierte Absorption und verbesserte Empfänglichkeit für basische Verbindungen
- Nicht geeignet für die Verwendung mit Wasser oder Alkoholen
- Amine
- Alkylamine
- Diamine
- Andere basische Verbindungen
Spezifikation
0.53 mm | |
TraceGOLD™ TG-WAXMS B | |
GC/MS, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds | |
1 μm | |
Polar |
0.53mm | |
200/220 °C | |
Von 40 bis 220 ° C | |
60m | |
1um Dicke ; 0,53 mm ID ; 60m Länge |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.