Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-Säulen
Leistungsstarke Erkennung von basischen Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming.
Marke:  Thermo Scientific™ 26086-3360
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10310965
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Leistungsstarke Erkennung basischer Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming durch Verwendung der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B-Säulen.
  • Polare Phase, Basen-deaktivierte Polyethylen-Glykol-Phase
  • Reduzierte Absorption und verbesserte Empfänglichkeit für basische Verbindungen
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Wasser oder Alkoholen
CAM, Carbowax Amine, CP Wax51, Stabilwax-DB
  • Amine
  • Alkylamine
  • Diamine
  • Andere basische Verbindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200/220 °C
0.53 mm
GC/MS, GC/MS for Alkylamines, GC/MS for Diamines, GC/MS for Basic Compounds
1.5μm
Polar
0.53mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS B
Von 40 bis 220 ° C
30m
1.50um Dicke ; 0,53 mm ID ; 30m Länge
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.