Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B GC-Säulen
Leistungsstarke Erkennung von basischen Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming.
Marke:  Thermo Scientific™ 26086-3090
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10361115
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Leistungsstarke Erkennung basischer Analyten mit hoher Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit ohne Derivatisierung oder Säulen-Priming durch Verwendung der Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS B-Säulen.
Für hervorragendes Leistungsverhalten
  • Polare, basendeaktivierte Polyethylenglykol-Phase
  • Reduzierte Absorption und verbesserte Reaktion auf basische Verbindungen
  • Nicht geeignet zur Verwendung mit Wasser oder Alkoholen
  • Anwendungen:
  • Amine
  • Alkylamine
  • Diamine
  • Andere basische Verbindungen
Die Säulen zeichnen sich durch äußerst geringes Säulenbluten und hohe inerte Eigenschaften bei zugleich sprunghafter Steigerung ihrer Arbeitsleistung aus
  • Diese stabile Säule mit nur geringem Säulenbluten liefert konsistente Ergebnisse.
  • Das geringe Basislinienrauschen ermöglicht verbesserte Nachweisgrenzen mit höherer Auflösung von Analyten niedriger Konzentration.
  • Minimiert das Säulenbluten, verlängert die Säulenlebensdauer und ermöglicht so eine höhere Produktivität.
  • Ein geringeres Säulenbluten verbessert die Reproduzierbarkeit der stationären Phase im Laufe der Zeit. Dies wiederum führt zu einer höheren Reproduzierbarkeit über mehrere Läufe und von Charge zu Charge.
  • Die überlegene Reaktionsträgheit sorgt für eine ausgezeichnete Peak-Form und Empfindlichkeit, insbesondere bei sehr aktiven oder schwer zu analysierenden Verbindungen.
Empfohlen für:
  • Amine &endash; aliphatisch
  • Amines&endash;Aromatic
  • Alternative Anwendungen:
  • Alkohole
  • Alkohole in Getränken
  • Aldehyde
  • Alditolacetate (Zucker)
  • Ätherische Öle
  • Ähnlich:
  • CAM
  • Carbowax™ Amine
  • CP Wax51
  • Stabilwax™-DB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
200/220 °C
0,32 mm
GC/MS für Amine, GC/MS für Alkylamine, GC/MS für Diamine, GC/MS für basische Verbindungen
1 μm
Polar
0,32 mm
TraceGOLD™ TG-WAXMS B
40 bis 220 °C
60 m
Dicke 1 μm; Innendurchmesser 0,32 mm; Länge 60 m
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.