Learn More
Fisherbrand™ Traceable digitale Thermometer mit Edelstahlstab und 0.25 Zoll-LCD-Bildschirm
Zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen
Marke:  Fisherbrand™ 90012-31
108.02 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11799715
  • 120.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer mit Edelstahlstab sind chemisch resistent gegenüber Säuren, Basen und Lösungsmitteln. Zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen.
  • Einstichmodelle mit kurzem Stab können sehr gut in der Tasche mitgenommen werden
  • Rückverfolgbar gemäß den NIST-Standards
  • Längere Sonden sind ideal für die Messung der Probentemperatur beim Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
  • Thermometer mit längeren Probenraten ermöglichen die Entfernung des Thermometers vor dem Ablesen – ideal, wenn sich das Display in einer schwierig abzulesenden Position befindet
  • Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, in Inkubatoren, mit Erdölprodukten und Lebensmitteln
  • Wasserfeste Thermometer (siehe Modelle 14-648-43, -44) sind ideal für Nasslabors, Waschplätze und die Verwendung im Außenbereich
  • Thermometer mit einem 0.375 in.-Display sind ebenfalls verfügbar (siehe Kat.-Nr. .14-648-47), auch mit Schutz lieferbar (siehe Kat.-Nr. 06-664-32 und 06-664-30)
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    8
    Minuten
    49
    Sekunden
    32
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable digitale Thermometer mit Edelstahlstab und 0.25 Zoll-LCD-Bildschirm > Genauigkeit/Auflösung:0,1° von –20 bis +100°, 1° außerhalb dieses Bereichs/±0,2 °C