Learn More
Fisherbrand™ Traceable digitale Thermometer mit Edelstahlstab und 0.25 Zoll-LCD-Bildschirm
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50° bis +150°C
-50°C bis +280°C
-50°C bis 300°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch):
-58° bis +302°F
-58° bis +536°F
-58 °F bis +572 °F
Genauigkeit:
±0,4 °C
±1 °C
Modell:
Lebensmittel-/durchstechendes/spritzwassergeschütztes/bruchsicheres Thermometer
Stoß- und wasserfestes Thermometer
Stoß- und wasserfestes Ultra Thermometer
Thermometer mit Schlüsselanhänger
Ultra-Lebensmittel-/wasserdichtes/durchstechendes/bruchsicheres Thermometer
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalthermometer mit Edelstahlstab sind chemisch resistent gegenüber Säuren, Basen und Lösungsmitteln. Zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen.
- Einstichmodelle mit kurzem Stab können sehr gut in der Tasche mitgenommen werden
- Rückverfolgbar gemäß den NIST-Standards
- Längere Sonden sind ideal für die Messung der Probentemperatur beim Rühren in tiefen Gefäßen oder Wasserbädern
- Thermometer mit längeren Probenraten ermöglichen die Entfernung des Thermometers vor dem Ablesen – ideal, wenn sich das Display in einer schwierig abzulesenden Position befindet
- Zur Verwendung in Küvetten, im Boden, in Inkubatoren, mit Erdölprodukten und Lebensmitteln
- Wasserfeste Thermometer (siehe Modelle 14-648-43, -44) sind ideal für Nasslabors, Waschplätze und die Verwendung im Außenbereich
- Thermometer mit einem 0.375 in.-Display sind ebenfalls verfügbar (siehe Kat.-Nr. .14-648-47), auch mit Schutz lieferbar (siehe Kat.-Nr. 06-664-32 und 06-664-30)
Zertifizierungen
Traceable-Bescheinigung der Rückführbarkeit auf NIST™-Normen mit individueller Seriennummer von einem A2LA™-akkreditierten ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 0.25 in. |
| Tiefe (metrisch) | 0.63 cm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Sonde | 0.75 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfach abzulesendes, tragbares Gerät zur Messung der Temperatur von Gasen, Lebensmitteln und anderen halbfesten Stoffen |
| Enthält | Edelstahlsonde |
| Länge (angloamerikanisch) Sonde | 3.75 in. |
| Länge (metrisch) | 9.5 cm |
| Länge (metrisch) Sonde | 9.52 cm |
| Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |